Learn More
Cloruro de 2,1,3-benzotiadiazol-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11365359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11365359 5 g 5 g
11355359 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50377.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73713-79-8
Fórmula molecular C6H3ClN2O2S2
Peso molecular (g/mol) 234.67
Número MDL MFCD00068049
Clave InChI CXAICGCTHOWKPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo 2,1,3 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazol-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-chlorosulfonyl, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonylchloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 2735459
Nombre IUPAC cloruro de 2,1,3-benzotiadiazol-4-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=NSN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride
Punto de fusión 145°C to 147°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.68
Porcentaje de pureza 97%