Learn More
Cloruro de 2,1,3-benzotiadiazol-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11355359
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11355359 1 g 1 g
11365359 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11355359 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H50377.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73713-79-8
Fórmula molecular C6H3ClN2O2S2
Peso molecular (g/mol) 234.67
Número MDL MFCD00068049
Clave InChI CXAICGCTHOWKPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo 2,1,3 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazol-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-chlorosulfonyl, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonylchloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 2735459
Nombre IUPAC cloruro de 2,1,3-benzotiadiazol-4-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=NSN=C12
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride
Punto de fusión 145°C to 147°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.68
Porcentaje de pureza 97%