Learn More
Ácido 2,1,3-benzotiadiazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10772283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10772283 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10782283 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10462434 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10772283 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09101CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 3529-57-5
Fórmula molecular C7H4N2O2S
Peso molecular (g/mol) 180.181
Número MDL MFCD05664666
Clave InChI ZGDGZMOKXTUMEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-carboxylic acid, 4-carboxybenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylicacid, 1,2,3-benzothiadiazole-4-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-4-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-4-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-2-siv-4-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2795202
Nombre IUPAC ácido 2,1,3-benzotiadiazol-4-carboxílico
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.19
Porcentaje de pureza 97%