Learn More
2,1,3-Benzotiadiazol-4-carbaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10732027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10732027 5 g 5 g
10552842 250 mg 250 miligramos
10049141 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10732027 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09104DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 5170-68-3
Fórmula molecular C7H4N2OS
Peso molecular (g/mol) 164.182
Número MDL MFCD02681902
Clave InChI ANVJARPTPIVPRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde, tos-bb-1233, 2,1,3-benzothiadiazol-4-aldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-aldehyde, 2,1,3-benzothiadiazol-4-carboxaldehyde, benzo c 1,2,5-thiadiazole-4-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldehyde
PubChem CID 2776283
Nombre IUPAC 2,1,3-benzotiadiazol-4-carbaldehído
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.19
Porcentaje de pureza 95%