Learn More
2,1,3-Benzotiadiazol-5-il isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10334422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10334422 250 mg 250 miligramos
10601673 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10334422 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09207CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 337508-62-0
Fórmula molecular C7H3N3S2
Peso molecular (g/mol) 193.242
Número MDL MFCD02681895
Clave InChI HHDWFDQYUFKNCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776292
Nombre IUPAC 5-isotiocianato-2,1,3-benzotiadiazol
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 1, 3-Benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2,1,3-benzothiadiazol-5-yl isothiocyanate, 2,1,3-benzothiadiazol-5-ylisothiocyanate, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-isothiocyanato, 2,1,3-benzothiadiazole,5-isothiocyanato, benzo c 1,2,5-thiadiazol-5-isothiocyanate, 5-isothiocyanatobenzo c 1.2.5 thiadiazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 97%