Learn More
2-(1,3-Benzodioxol-5-il)etanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10432504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10432504 250 mg 250 miligramos
10072414 1 g 1 g
10629315 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10432504 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50809CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 6006-82-2
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00666033
Clave InChI JADSGOFBFPTCHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-ol, 3,4-methylenedioxy phenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, 1,3-benzodioxole-5-ethanol, homopiperonyl alcohol, 3,4-methylenedioxyphenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, benzodioxolylethanol
PubChem CID 2759846
Nombre IUPAC 2-(1,3-benzodioxol-5-il)etanol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)ethanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%