Learn More
2-(1,3,5-ditiazinan-5-il)etanol, TRC
Código de producto. 30380511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30380511 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30380511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4938501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1,3,5-Dithiazinan-5-yl)ethanol
CAS 88891-55-8
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C5 H11 N O S2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NOS2/c7-2-1-6-3-8-5-9-4-6/h7H,1-5H2
SMILES OCCN1CSCSC1
Nombre IUPAC 2-(1,3,5-ditiazinan-5-il)etanol
Peso molecular (g/mol) 165.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0282
Porcentaje de pureza >95