Learn More
2-(1,3,5-Ditiazina-5-il)etanol, TRC
Código de producto. 30136836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136836 100 mg 100 miligramos
30041364 500 mg 500 miligramos
30040470 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136836 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493850100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88891-55-8
Fórmula molecular C5 H11 N O S2
Peso molecular (g/mol) 165.28
Nombre IUPAC 2-(1,3,5-ditiazinano-5-il)etanol
SMILES OCCN1CSCSC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1,3,5-Dithiazinan-5-yl)ethanol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NOS2/c7-2-1-6-3-8-5-9-4-6/h7H,1-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0282
Porcentaje de pureza >95%