Learn More
2-(1,2-fenilen-diamino)-5-metiltiofeno-3-carbonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 17973776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17973776 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17973776 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0329.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(1,2-fenilen-diamino)-5-metiltiofeno-3-carbonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1,2-Phenylene-diamino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile
CAS 873895-41-1
Nombres de analitos o componentes 2-(1,2-Phenylene-diamino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H11 N3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Thiophenecarbonitrile, 2-[(2-aminophenyl)amino]-5-methyl-, 2-(1,2-Phenylene-diamino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile, 2-[(2-Aminophenyl)amino]-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-(2-Aminoanilino)-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N3S/c1-8-6-9(7-13)12(16-8)15-11-5-3-2-4-10(11)14/h2-6,15H,14H2,1H3
SMILES Cc1cc(C#N)c(Nc2ccccc2N)s1
Nombre IUPAC 2-(2-aminoanilino)-5-metiltiofeno-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 229.3
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0674 g/mol