Learn More
Ácido 2-[1-(2-naftil)etil]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[1-(2-Naphthyl)ethyl]benzoic Acid |
| CAS | 904236-46-0 |
| Fórmula molecular | C19 H16 O2 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H16O2/c1-13(17-8-4-5-9-18(17)19(20)21)15-11-10-14-6-2-3-7-16(14)12-15/h2-13H,1H3,(H,20,21) |
| SMILES | CC(c1ccc2ccccc2c1)c3ccccc3C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(1-naftalen-2-iletil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 276.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.115 |