Learn More
Ácido 2-[(1,2,3,6,7,8-hexahidro-4-pirenil)carbonil]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(1,2,3,6,7,8-Hexahydro-4-pyrenyl)carbonyl]benzoic Acid |
| CAS | 855470-22-3 |
| Fórmula molecular | C24H20O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | o-(1,2,3,6,7,8-Hexahydro-5-pyrenylcarbonyl)benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H20O3/c25-23(18-8-1-2-9-19(18)24(26)27)20-13-16-7-3-5-14-11-12-15-6-4-10-17(20)22(15)21(14)16/h1-2,8-9,11-13H,3-7,10H2,(H,26,27) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2cc3CCCc4ccc5CCCc2c5c34 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(1,2,3,6,7,8-hexahidropireno-4-carbonil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 356.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.1412 |