missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(1,2,3,4-Tetrahidronaftalen-1-il)-1H-imidazol, TRC

Código de producto. 30411408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411408 250 mg
30425967 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30411408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT294110250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 945389-41-3
Fórmula molecular C13H14N2
Peso molecular (g/mol) 198.26
Sinónimo 2-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazole
Nombre IUPAC 2-(1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il)-1H-imidazol
SMILES C1CC(c2ccccc2C1)c3ncc[nH]3

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-yl)-1H-imidazole
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13/h1-2,4,6,8-9,12H,3,5,7H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.1157
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.