Learn More
2-(1,2,3,4-Tetrahidronaftalen-1-il)-1H-imidazol, TRC
Código de producto. 30425967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425967 25 mg
30411408 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29411025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 945389-41-3
Fórmula molecular C13H14N2
Peso molecular (g/mol) 198.26
Sinónimo 2-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazole
Nombre IUPAC 2-(1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il)-1H-imidazol
SMILES C1CC(c2ccccc2C1)c3ncc[nH]3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-yl)-1H-imidazole
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13/h1-2,4,6,8-9,12H,3,5,7H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.1157