Learn More
2-(1,1-Dióxido-3-oxo-1,2-benzisotiazol-2(3H)-il)acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30461199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461199 4 x 25 mg -
30051044 100 mg 100 miligramos
30052166 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461199 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0084.2000254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(1,1-Dióxido-3-oxo-1,2-benzisotiazol-2(3H)-il)acetamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide
CAS 30763-03-2
Nombres de analitos o componentes 2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H8 N2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N2O4S/c10-8(12)5-11-9(13)6-3-1-2-4-7(6)16(11,14)15/h1-4H,5H2,(H2,10,12)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O
Nombre IUPAC 2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzotiazol-2-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 240.24
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0205 g/mol