Learn More
Éster metílico del ácido 2-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 146351-72-6 |
| Fórmula molecular | C9H20O3Si |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (tert-Butyldimethylsilanyloxy)acetic acid methyl Ester, Methyl (tert-butyldimethylsilyloxy)Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20O3Si/c1-9(2,3)13(5,6)12-7-8(10)11-4/h7H2,1-6H3 |
| SMILES | COC(=O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[terc-butil(dimetil)silil]oxiacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 204.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1182 |