Learn More
Clorhidrato de 2-[(1,1-dimetiletil)amino]-1-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]etanona (clorhidrato de salbutamona), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-[(1,1-dimetiletil)amino]-1-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]etanona (clorhidrato de salbutamona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride (Salbutamone Hydrochloride) |
| CAS | 41489-89-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride (Salbutamone Hydrochloride) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H19 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride, Salbutamol Sulphate Imp. J (EP) as Hydrochloride, Salbutamone Hydrochloride, AH 3906A, Ph Eur Salbutamol Impurity J, Salbutamol ketone, Albuterol Related Compound B as Hydrocloride as Hydrochloride, Salbutamol Impurity J as Hydrochloride, Salbutamol Sulfate Impurity J as Hydrochloride, Salbutamol Impurity J as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,14-16H,7-8H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)NCC(=O)c1ccc(O)c(CO)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(terc-butilamino)-1-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]etanona;clorhidrato |
| Mostrar más |