Learn More
2-(1,1-dimetiletil)-4-piridinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-pyridinamine |
| CAS | 39919-69-2 |
| Fórmula molecular | C9H14N2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2/c1-9(2,3)8-6-7(10)4-5-11-8/h4-6H,1-3H3,(H2,10,11) |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc(N)ccn1 |
| Peso molecular (g/mol) | 150.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1157 |