Learn More
2-(1,1-dimetiletil)-3-hidroxi-4-(metoximetil)-estra-1,3,5(10)-trien-17-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-4-(methoxymethyl)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one |
| CAS | 959396-08-8 |
| Fórmula molecular | C24H34O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34O3/c1-23(2,3)20-12-17-14(18(13-27-5)22(20)26)6-7-16-15(17)10-11-24(4)19(16)8-9-21(24)25/h12,15-16,19,26H,6-11,13H2,1-5H3/t15-,16+,19-,24-/m0/s1 |
| SMILES | COCC1=C2C([C@]3([H])[C@](CC2)([H])[C@@]4([H])[C@](CC3)(C(CC4)=O)C)=CC(C(C)(C)C)=C1O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S)-2-(terc-butil)-3-hidroxi-4-(metoximetil)-13-metil-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decahidro-17H-ciclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 370.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.25 |