Learn More
2-(1,1-dimetiletoxi)-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1,1-Dimethylethoxy)-1-propanol |
| CAS | 94023-15-1 |
| Fórmula molecular | C7H16O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-tert-Butoxy-1-propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16O2/c1-6(5-8)9-7(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | OCC(C)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 132.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.115 |