Learn More
2-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzaldehyde |
| CAS | 85187-22-0 |
| Fórmula molecular | C9H6F4O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)-benzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6F4O2/c10-8(11)9(12,13)15-7-4-2-1-3-6(7)5-14/h1-5,8H |
| SMILES | O=Cc1c(cccc1)O[C@H]2C(O)C(O)[C@@H](O)C(CO)O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 222.14 |