Learn More
2-(1,1,1-Tributylstannyl)pyridine, Tech., Thermo Scientific™
Código de producto. 10762493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10762493 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10762493 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM05480DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1, 1, 1-Tributylstannyl)pyridine
CAS 17997-47-6
Densidad 1.15g/mL
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C17H31NSn
Número MDL MFCD00052052
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-tributylstannyl pyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannylpyridine, tributyl 2-pyridyl tin, 2-pyridyltributyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-tributylstannyl-pyridine, tri-n-butyl 2-pyridyl tin
Clave InChI GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1
Nombre IUPAC tributil(piridín-2-il)estanano
Peso molecular (g/mol) 368.152
PubChem CID 607784
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.15
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico