Learn More
(1Z,1'Z)-dimetil-1,1'-(hidrazina-1,2-diilideno)bis(5-cloro-2-hidroxi-2,3-dihidro-1H-indeno-2-carboxilato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1Z,1’Z)-Dimethyl-1,1’-(hydrazine-1,2-diylidene)bis(5-chloro-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate) |
| Nombres de analitos o componentes | (1Z,1’Z)-Dimethyl-1,1’-(hydrazine-1,2-diylidene)bis(5-chloro-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H18 Cl2 N2 O6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H18Cl2N2O6/c1-31-19(27)21(29)9-11-7-13(23)3-5-15(11)17(21)25-26-18-16-6-4-14(24)8-12(16)10-22(18,30)20(28)32-2/h3-8,29-30H,9-10H2,1-2H3/b25-17-,26-18- |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | COC(=O)C1(O)Cc2cc(Cl)ccc2/C/1=N/N=C\3/c4ccc(Cl)cc4CC3(O)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil (3Z)-6-cloro-3-[(Z)-(5-cloro-2-hidroxi-2-metoxicarbonil-3H-inden-1-ilideno)hidrazinilideno]-2-hidroxi-1H-indeno-2- carboxilato |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Peso molecular (g/mol) | 477.294 |
| Mostrar más |