Descripción
El medio basal Eagle (BME) se utiliza ampliamente como medio basal sintético para apoyar el crecimiento de numerosas células de mamíferos diferentes. El BME fue desarrollado originalmente por Harry Eagle para las células HeLa y los fibroblastos de ratón, cuando descubrió los requisitos mínimos para el crecimiento celular in vitro. Desde entonces, el BME de Gibco™ se ha usado para otras líneas humanas, incluidas WI-38 y MRC-5.
El BME Gibco™ contiene ocho vitaminas B y los diez aminoácidos esenciales, además de cistina, tirosina y glutamina. Hay una serie de modificaciones del BME: Medio esencial mínimo, medio de Glasgow y medio Eagle modificado de Dulbecco. Esta formulación BME contiene sales de Earle para su uso en una incubadora de CO2.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto etiquetado podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El BME Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de BME Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (21010-046). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
BME no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el BME requiere suplementación, generalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. BME utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
El BME Gibco™ contiene ocho vitaminas B y los diez aminoácidos esenciales, además de cistina, tirosina y glutamina. Hay una serie de modificaciones del BME: Medio esencial mínimo, medio de Glasgow y medio Eagle modificado de Dulbecco. Esta formulación BME contiene sales de Earle para su uso en una incubadora de CO2.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto etiquetado podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El BME Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de BME Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (21010-046). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
BME no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el BME requiere suplementación, generalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. BME utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio basal |
| Con aditivos | Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin HEPES, Sin piruvato sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| Cantidad | 10 x 500 ml |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
| Descripción | Medio basal Eagle (BME), 10 x 500 ml, líquido, indicador de rojo fenol, bajo contenido en glucosa, 12 meses de vida útil, almacenar a entre 2 y 8 °C, proteger de la luz, para el cultivo de células de mamíferos |