Learn More
(1S)-(-)-Verbenona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10522611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10522611 10 g Frasco de vidrio 10 g
10441441 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10522611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203630100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1196-01-6 | C10H14O | 150.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1196-01-6
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00001343
Clave InChI DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Sinónimo levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s
PubChem CID 92874
ChEBI CHEBI:78316
Nombre IUPAC (1S,5S)-2,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]hept-2-en-4-ona
SMILES CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(-)-Verbenone
Nombre de nota 94%
Color Amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 227°C to 228°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4950 to 1.497
Cantidad 10 g
Beilstein 07, 161
Gravedad específica 0.97
Condición de rotación específica − 220.00 (20.00°C c=3−4,CHCL3)
Rotación específica -220
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Líquido