Learn More
(1S)-trans-Lambda-Cihalotorina, TRC
Código de producto. 30476954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476954 2.5 mg 2.50 miligramo
30469601 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30476954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1700052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76703-69-0
Fórmula molecular C23H19ClF3NO3
Peso molecular (g/mol) 449.85
Sinónimo [1S-[1α(S*),3β(Z)]]-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester
Nombre IUPAC (R)-ciano(3-fenoxifenil)metilo (1S,3R)-3-(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-il)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES O=C([C@@H]1C(C)(C)[C@H]1/C=C(Cl)/C(F)(F)F)O[C@@H](C#N)C2=CC(OC3=CC=CC=C3)=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-trans-Lambda-Cyhalothrin
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-/t17-,18?,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.1