Learn More
(1S)-(-)-β-Pineno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ML
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133580 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10086193 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
15179183 5 L Bidón de metal 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10133580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150320010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18172-67-3 | C10H16 | 136.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18172-67-3
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00001345
Clave InChI WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Sinónimo --beta-pinene, --nopinene, 1s,5s-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo 3.1.1 heptane, 1s---beta-pinene, --b-pinene, --pin-2 10-ene, unii-afn153a7su, --?-pinene, 1s-1-beta-pinene, afn153a7su
PubChem CID 440967
ChEBI CHEBI:28359
Nombre IUPAC (1S,5S)-6,6-dimetil-4-metilidenobiciclo[3.1.1]heptano
SMILES CC1(C2CCC(=C)C1C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(-)-β-Pinene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -61.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 165.0°C to 167.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4770 to 1.4810
Cantidad 1 L
Número UN 2319
Beilstein 05,154
Índice Merck 14,7446
Gravedad específica 0.87
Condición de rotación específica − 19.50 (25.00°C c=neat)
Rotación específica -19.5
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (1S)-(-)-ß-Pinene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.