Learn More
(1S)-(-)-β-Pineno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10086193 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
5 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ML
5 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10086193 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10133580 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15179183 5 L Bidón de metal 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10086193 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150322500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.80€
    30.65€ / 250 ml
    Ahorro 5.15€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18172-67-3 | C10H16 | 136.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18172-67-3
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00001345
Clave InChI WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Sinónimo --beta-pinene, --nopinene, 1s,5s-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo 3.1.1 heptane, 1s---beta-pinene, --b-pinene, --pin-2 10-ene, unii-afn153a7su, --?-pinene, 1s-1-beta-pinene, afn153a7su
PubChem CID 440967
ChEBI CHEBI:28359
Nombre IUPAC (1S,5S)-6,6-dimetil-4-metilidenobiciclo[3.1.1]heptano
SMILES CC1(C2CCC(=C)C1C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(-)-β-Pinene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -61.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 165.0°C to 167.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4770 to 1.4810
Cantidad 250 mL
Número UN 2319
Beilstein 05,154
Índice Merck 14,7446
Gravedad específica 0.87
Condición de rotación específica − 19.50 (25.00°C c=neat)
Rotación específica -19.5
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (1S)-(-)-ß-Pinene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.