Learn More
(1S)-(+)-mirtenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S)-(+)-Myrtenol |
| CAS | 6712-78-3 |
| Fórmula molecular | C10 H16 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Darwinol, (1S,5R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, (+)-Myrtenol, 6,6-Dimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H]2CC=C(CO)[C@H]1C2 |
| Nombre IUPAC | [(1S,5R)-6,6-dimetil-2-biciclo[3.1.1]hept-2-enil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 152.233 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.12 |