Learn More
Acetato de (1S)-(+)-metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358865 1 g 1 g
11368865 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13987.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5157-89-1 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5157-89-1
Fórmula molecular C12H22O2
Peso molecular (g/mol) 198.306
Número MDL MFCD00062977
Clave InChI XHXUANMFYXWVNG-DLOVCJGASA-N
Sinónimo neoisomenthyl acetate, +-menthylacetate, 1s-2alpha-1-methylethyl-5alpha-methylcyclohexan-1alpha-ol acetate
PubChem CID 21630934
Nombre IUPAC acetato [(1S,2S,5S)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexilo]
SMILES CC1CCC(C(C1)OC(=O)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(+)-Menthyl acetate
Densidad 0.925
Punto de ebullición 229°C to 230°C
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Índice de refracción 1.447
Cantidad 1 g
Beilstein 1909419
Rotación óptica +80.5° (c=8 in Benzene)
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.31
Porcentaje de pureza 99%