Learn More
Ácido (1S-cis)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoro-1-propenil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxílico (R)-alfa-metilbencenometanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S-cis)-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (R)-alpha-Methylbenzenemethanamine |
| CAS | 90191-32-5 |
| Fórmula molecular | C17H21ClF3NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (R)-α-Methylbenzenemethanamine (1S-cis)-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClF3O2.C8H11N/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13;1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15);2-7H,9H2,1H3/t4-,6-;7-/m11/s1 |
| SMILES | [C@H](C)(N)C1=CC=CC=C1.C(=C(C(F)(F)F)Cl)[C@@H]1[C@H](C(O)=O)C1(C)C |
| Nombre IUPAC | (R)-1-feniletan-1-amina (1S,3S)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-il)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 363.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.12 |