Learn More
(1S)-Alcanforsultam, TRC
Código de producto. 30335056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335056 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30335056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1751251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-Camphorsultam
CAS 94594-90-8
Fórmula molecular C10H17NO2S
Cantidad 1 g
Sinónimo (1S)-(-)-10,2-Camphorsultam, (2R)-Bornane-10,2-sultam, Hexahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]13CS(=O)(=O)N[C@@H]3C2
Nombre IUPAC (5R)-10,10-dimetil-3 λ6-tia-4-azatriciclo[5.2.1.01,5]decano 3,3-dióxido
Peso molecular (g/mol) 215.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.098