Learn More
(1S)-(-)-Alcanforsulfonilimina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415756 1 g 1 g
11425756 5 g 5 g
11435756 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20823.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60886-80-8 | C10H15NO2S | 213.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60886-80-8
Fórmula molecular C10H15NO2S
Peso molecular (g/mol) 213.30
Número MDL MFCD00013315,MFCD00064576
Clave InChI ZAHOEBNYVSWBBW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1s,7s-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0<1,5> dec-4-ene-3,3-dione, 1s,7s-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? dec-4-ene-3,3-dione
PubChem CID 45925640
Nombre IUPAC 10,10-dimetil-3λ⁶-tia-4-azatriciclo[5.2.1.0¹,⁵]dec-4-eno-3,3-diona
SMILES CC1(C)C2CCC11CS(=O)(=O)N=C1C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(-)-Camphorsulfonylimine
Punto de fusión 226°C to 228°C
Cantidad 1 g
Beilstein 85296
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.3
Porcentaje de pureza ≥98%