Learn More
(1S)-(-)-Alcanfor, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435467 100 g 100 g
11415467 5 g 5 g
11425467 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23469.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 464-48-2 | C10H16O | 152.24 g/mol
(1S)-(-)-Camphor is used as chiral intermediate and chiral auxiliary precursor. It is used in the synthesis of high-potency sweeteners. It acts as catalytic agent and petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (1S)-(-)-alcanfor se usa como intermediario quiral y precursor auxiliar quiral. Se utiliza en la síntesis de edulcorantes de alta potencia. Actúa como agente catalizador y aditivo petroquímico.
Solubilidad
Soluble en agua. (0,34 g/l) a 20 °C
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 464-48-2
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00064148,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
Clave InChI DSSYKIVIOFKYAU-OMNKOJBGSA-N
Sinónimo --camphor, l-camphor, 1s---camphor, 1s,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, --bornan-2-one, s-camphor, l--camphor, 1s,4s-camphor, camphor,-, --alcanfor
PubChem CID 444294
ChEBI CHEBI:15397
Nombre IUPAC (1S,4S)-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
SMILES CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(-)-Camphor
Punto de fusión 175°C to 180°C
Densidad 0.99
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Camphor-like
Cantidad 100 g
Número UN UN2717
Beilstein 4291747
Índice Merck 14,1732
Información de solubilidad Soluble in water. (0.34g/L) at 20°C
Rotación óptica −43° (c=10 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 98%