Learn More
(1S)-(+)-alcanfor-10-ácido sulfónico, +98 %(peso seco), agua <2 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453247 25 g 25 g
11463247 100 g 100 g
11473247 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16179.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3144-16-9 | C10H15O4S | 231.29 g/mol
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid is used as stabilizer. (+)-(1S)-camphor-10-sulfonic acid being a very effective resolving agent. . Chiral polyaniline(PANI) nanofibers were synthesized via facilely potentiostatic electropolymerization method without template in the presence of(1S)-(+)camphor-10-sulfonic acid(D-CSA) or(1R)-(-)camphor-10-sulfonic acid(L-CSA) as the dopant. Synthesis of QUATs derived from (1S)-(+)camphor-10-sulfonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (1S)-(+)-alcanfor-10-ácido sulfónico se utiliza como estabilizante. (+)-(1S)-alcanfor-10-ácido sulfónico es un agente de resolución muy eficaz. . Las nanofibras de polianilina quiral (PANI) se sintetizaron mediante un método de electropolimerización potenciostático sin plantilla en presencia de(1S)-(+)alcanfor-10-ácido sulfónico(D-CSA) o (1R)-(-)alcanfor-10-ácido sulfónico(L-CSA) como dopante. Síntesis de los compuestos de amonio cuaternario derivadosde (1S)-(+)alcanfor-10-ácido sulfónico.
Solubilidad
presenta una solubilidad moderada en HCCl.
Notas
higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el agua, la humedad y las bases. Manténgase bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3144-16-9
Fórmula molecular C10H15O4S
Peso molecular (g/mol) 231.29
Número MDL MFCD00064157,MFCD00074827
Clave InChI MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
Sinónimo 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, r-camphorsulfonic acid, unii-9tlz01s15l, d-+-10-camphorsulfonic acid, d-+-camphor-10-sulfonic acid, dl-10-camphorsulfonic acid, camphor-10-sulfonic acid, camphersulfosaeure german, d-camphor-10-sulfonic acid
PubChem CID 65617
ChEBI CHEBI:55403
Nombre IUPAC Ácido[(1R,4S)-7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil]metanosulfónico
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
Punto de fusión 196°C to 200°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), agua <2 %
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 2809675
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,1734
Información de solubilidad Exhibit moderate solubility in HCCl.
Rotación óptica +20° (c=2 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.3
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid