Learn More
Cloruro (1S)-(-)-canfánico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339005 5 g 5 g
11329005 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14148.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 39637-74-6 | C10H13ClO3 | 216.661 g/mol
(1S)-(-)-Camphanic chloride is used as a resolving agent for alcohols as the diastereomeric esters by crystallization or chromatography and as a chiral derivatization reagent for determination of enantiomeric excess of alcohols and amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro (1S)-(-)-canfánico se utiliza como agente de resolución para alcoholes como los ésteres diastereoméricos por cristalización o cromatografía y como reactivo de derivatización quiral para la determinación del exceso enantiomérico de alcoholes y aminas.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, éter, acetato de etilo y metanol. Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2-8 °C. Almacenar bajo gas inerte. Es sensible a la humedad. Proteger de la humedad y del agua. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39637-74-6
Fórmula molecular C10H13ClO3
Peso molecular (g/mol) 216.661
Número MDL MFCD00135626
Clave InChI PAXWODJTHKJQDZ-QVDQXJPCSA-N
Sinónimo 1s-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo 2.2.1 heptane-1-carbonyl chloride, --1s,4r-camphanoyl chloride, 1s---camphanic acid chloride
PubChem CID 12364938
Nombre IUPAC Cloruro de (4S)-1,7,7-trimetil-2-oxo-3-oxabiciclo[2.2.1]heptano-4-carbonilo
SMILES CC1(C2(CCC1(OC2=O)C(=O)Cl)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(-)-Camphanic chloride
Punto de fusión 64°C to 68°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 3590860
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol. Reacts with water.
Rotación óptica −18° (c=2 in Carbon Tetrachloride)
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.67
Porcentaje de pureza 95%