Learn More
Ácido (1S)-(–)-canfánico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11449840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449840 1 g 1 g
11355639 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449840 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16098.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13429-83-9
Fórmula molecular C10H13O4
Peso molecular (g/mol) 197.21
Número MDL MFCD00044948,MFCD00044948,MFCD00044948
Clave InChI KPWKPGFLZGMMFX-ZJUUUORDSA-M
Sinónimo 1s-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo 2.2.1 heptane-1-carboxylic acid, 1s---camphanic acid, 1s---camphanicacid, s---1-camphanic acid
PubChem CID 12302326
Nombre IUPAC ácido (4S)-1,7,7-trimetil-2-oxo-3-oxabiciclo[2.2.1]heptano-4-carboxílico
SMILES CC1(C)[C@]2(C)CC[C@]1(OC2=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(-)-Camphanic acid
Punto de fusión 198°C to 202°C
Cantidad 1 g
Beilstein 84570
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 99%