Learn More
(1S)-(-)-beta-pineno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is a useful biochemical for proteomics research. It is also employed in the preparation of natural products, such as grandisol and robustadial. It is also applied as perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es un producto bioquímico útil para la investigación proteómica. También se emplea en la preparación de productos naturales, como el grandisol y el robustadial. También se aplica como agente para perfumar en la industria cosmética.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua, 7.061 mg/l a 25°C (est.). Soluble en alcohol, cloroformo y éter.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S)-(-)-beta-Pinene |
| Punto de fusión | -61°C |
| Densidad | 0.86 |
| Punto de ebullición | 164°C to 165°C |
| Temperatura de inflamación | 36°C (96°F) |
| Olor | Turpentine-like |
| Índice de refracción | 1.478 |
| Cantidad | 100 mL |
| Número UN | UN2319 |
| Beilstein | 2038282 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- (1S)-(-)-beta-Pinene
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P331-NO provocar el vómito.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: (1S)-6,6-dimethyl-2-methylene-bicyclo[3.1.1]heptane