Learn More
(1S,AlphaS)-trans-cipermetrina, TRC
Código de producto. 30358732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358732 10 mg -
30354000 25 mg 25 miligramos
30366087 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98900810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83860-31-5
Fórmula molecular C22H19Cl2NO3
Peso molecular (g/mol) 416.3
Sinónimo (S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl(1S,3R)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylate
Nombre IUPAC [(S)-ciano-(3-fenoxifenil)metilo] (1S,3R)-3-(2,2-dicloroetil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES CC1(C)[C@@H](C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,alphaS)-trans-Cypermethrin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.0742