Learn More
(1S)-(-)-alfa-pineno, TRC
Código de producto. 30423800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
30423800 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 30423800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP466610250ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(-)-alpha-Pinene
CAS 7785-26-4
Fórmula molecular C10 H16
Cantidad 250 mL
Sinónimo Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene','2,6,6-trimethyl-','(1S,5S)-, 2-Pinene','(1S,5S)-(-)- (8CI), Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene','2,6,6-trimethyl-','(1S)-, (-)-(1S)-α-Pinene, (-)-2-Pinene, (-)-α-Pinene, (1S)-(-)-α-Pinene, (1S,5S)-(-)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (S)-(-)-Pinene, (S)-(-)-α-Pinene, 1S-α-Pinene, l-α-Pinene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
SMILES CC1=CC[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
Nombre IUPAC (1S,5S)-4,6,6-trimetilbicíclo[3.1.1]hept-3-eno
Peso molecular (g/mol) 136.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252