Learn More
(1S)-(-)-alfa-pineno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S)-(-)-alpha-Pinene |
| CAS | 7785-26-4 |
| Fórmula molecular | C10 H16 |
| Cantidad | 10 mL |
| Sinónimo | Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene','2,6,6-trimethyl-','(1S,5S)-, 2-Pinene','(1S,5S)-(-)- (8CI), Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene','2,6,6-trimethyl-','(1S)-, (-)-(1S)-α-Pinene, (-)-2-Pinene, (-)-α-Pinene, (1S)-(-)-α-Pinene, (1S,5S)-(-)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (S)-(-)-Pinene, (S)-(-)-α-Pinene, 1S-α-Pinene, l-α-Pinene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1 |
| SMILES | CC1=CC[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C |
| Nombre IUPAC | (1S,5S)-4,6,6-trimetilbicíclo[3.1.1]hept-3-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 136.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.1252 |