Learn More
(1S)-(-)-Alfa-pineno-D3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S)-(-)-alpha-Pinene-D3 |
| CAS | 1903007-82-8 |
| Fórmula molecular | C10 D3 H13 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (-)-a-Pinene-10,10,10-d3, (1S)-(-)-α-Pinene-D3, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-(methyl-d3)bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (-)-α-Pinene-10,10,10-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C1=CC[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C |
| Nombre IUPAC | (1S,5S)-6,6-dimetil-2-(trideuteriometil)biciclo[3.1.1]hept-2-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 139.252 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.144 |