Learn More
(1S)-(-)-(7,7-Dicloro-10-canforsulfonil)imina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S)-(-)-(7,7-Dichloro-10-camphorsulfonyl)imine |
| CAS | 127184-04-7 |
| Fórmula molecular | C10H13Cl2NO2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (3aS,6S)-7,7-Dichloro-4,5,6,7-tetrahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole 2,2-Dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13Cl2NO2S/c1-8(2)6-3-4-9(8)5-16(14,15)13-7(9)10(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)C2CCC13CS(=O)(=O)N=C3C2(Cl)Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 282.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.0044 |