Learn More
Éster etílico del ácido (1S,5S,6R)-5-hidroxi-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-2-eno-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,5S,6R)-5-Hydroxy-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 347378-67-0 |
| Fórmula molecular | C9H12O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O4/c1-2-12-9(11)5-3-6(10)8-7(4-5)13-8/h4,6-8,10H,2-3H2,1H3/t6-,7-,8+/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C[C@@H]2O[C@@H]2[C@@H](O)C1 |
| Nombre IUPAC | (1S,5S,6R)-5-hidroxi-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-2-eno-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 184.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0736 |