Learn More
Éster metílico del ácido (1S,5S,6R)-5-(acetiloxi)-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-2-eno-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,5S,6R)-5-(Acetyloxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-ene-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 494195-98-1 |
| Fórmula molecular | C10H12O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O5/c1-5(11)14-7-3-6(10(12)13-2)4-8-9(7)15-8/h4,7-9H,3H2,1-2H3/t7-,8-,9+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C1=C[C@@H]2O[C@@H]2[C@H](C1)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (1S,5S,6R)-5-acetiloxi-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-2-eno-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 212.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0685 |