Learn More
Éster etílico del ácido (1S,5R,6R)-5-hidroxi-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-3-eno-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,5R,6R)-5-Hydroxy-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 876014-27-6 |
| Fórmula molecular | C9H12O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Oseltamivir Impurity 26 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O4/c1-2-12-9(11)5-3-6(10)8-7(4-5)13-8/h3,6-8,10H,2,4H2,1H3/t6-,7+,8-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(C1=C[C@@H](O)[C@@]2([H])O[C@@]2([H])C1)OCC |
| Nombre IUPAC | (1S,5R,6R)-5-hidroxi-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-3-eno-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 184.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.07 |