Learn More
Clorhidrato de (1S,4S)-N-metil-4-fenil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (1S,4S)-N-metil-4-fenil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,4S)-N-Methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 55056-87-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (1S,4S)-N-Methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H19 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (1S,4S)-N-Methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride, Sertraline Hydrochloride Imp. B (EP), Sertraline Imp. B (EP), (1S-cis)-1,2,3,4-Tetrahydro-N-methyl-4-phenyl-1-naphthalenamine hydrochloride, Sertraline Hydrochloride Impurity B as (1S,4S)-Enantiomer Hydrochloride, Sertraline Impurity B as (1S,4S)-Enantiomer Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N.ClH/c1-18-17-12-11-14(13-7-3-2-4-8-13)15-9-5-6-10-16(15)17;/h2-10,14,17-18H,11-12H2,1H3;1H/t14-,17-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccccc2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | (1S,4S)-N-metil-4-fenil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |