Learn More
(1S,4S)-(-)-2-boc-2,5-diazabiciclo[2.2.1]heptano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394576 1 g 1 g
11314586 250 mg 250 miligramos
11304586 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20131.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 113451-59-5 | C10H18N2O2 | 198.266 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire, el dióxido de carbono, el calor y los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113451-59-5
Fórmula molecular C10H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 198.266
Número MDL MFCD01569250
Clave InChI UXAWXZDXVOYLII-YUMQZZPRSA-N
Sinónimo 1s,4s-2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-tert-butyl 2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-n-tert-butoxycarbonyl-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s---2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptan-2-carboxylate, 1s,4s-2,5-diaza-bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 1s,4s-n-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1s,4s---2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate
PubChem CID 11521263
Nombre IUPAC terc-butilo (1S,4S)-2,5-diazabiciclo[2.2.1]heptano-2-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2CC1CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,4S)-(-)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
Punto de fusión 74°C to 76°C
Cantidad 1 g
Beilstein 6460311
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica −44° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.26
Porcentaje de pureza 97%