Learn More
(1S,4S)-(-)-2-BOC-2,5-diazabiciclo[2.2.1]heptano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10693975 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10693975 1 g Frasco de vidrio 1 g
10597054 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10693975 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398040010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 113451-59-5 | C10H18N2O2 | 198.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113451-59-5
Fórmula molecular C10H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 198.26
Número MDL MFCD01569250
Clave InChI UXAWXZDXVOYLII-YUMQZZPRSA-N
Sinónimo 1s,4s-2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-tert-butyl 2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate, 1s,4s-n-tert-butoxycarbonyl-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s---2-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, tert-butyl 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptan-2-carboxylate, 1s,4s-2,5-diaza-bicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 1s,4s-n-boc-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane, 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1s,4s---2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane-2-carboxylate
PubChem CID 11521263
Nombre IUPAC terc-butilo (1S,4S)-2,5-diazabiciclo[2.2.1]heptano-2-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2CC1CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,4S)-(-)-2-BOC-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74.0°C to 76.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica -41° to -47° (20°C, 589nm) (C=1, chloroform)
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.26
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1S,4S)-(-)-2-BOC-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2