Learn More
Ácido (1S,4R)-N-BOC-1-aminociclopent-2-ene-4-carboxílico, 95 %, 98 % EE, Thermo Scientific™
Código de producto. 10394252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10394252 1 g Frasco de vidrio 1 g
10095073 250 mg Glass Bottle 250 miligramos
10098751 5 g Glass Bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10394252 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 361820010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 151907-80-1
Fórmula molecular C11H17NO4
Peso molecular (g/mol) 227.26
Número MDL MFCD00211288
Clave InChI WOUNTSATDZJBLP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1r,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxycarbonylamino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1s,4r-n-boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid, +-1r,4s-n-boc-4-aminocyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid, +-1s,4r-n-boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxy, cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxy carbonyl amino cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid, 1r,4s-rel-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid
PubChem CID 7019281
Nombre IUPAC Ácido (1R,4S)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclopente-2-ene-1-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S, 4R)-N-BOC-1-Aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid
Punto de fusión 152°C
Nombre de nota 98% ee
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.26
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación