Learn More
Clorhidrato de (1S,4R)-cis-4-amino-2-ciclopenteno-1-metanol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (1S,4R)-cis-4-amino-2-ciclopenteno-1-metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,4R)-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol Hydrochloride |
| CAS | 168960-19-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (1S,4R)-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6H11NO.HCl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (1S-cis)-4-Amino-2-cyclopentene-1-methanol Hydrochloride |
| SMILES | Cl.N[C@@H]1C[C@H](CO)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 113.16 |
| Cantidad | 25 mg |